Merck
709301
Sigma-Aldrich
砷化铁
pieces, 99.5% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
AsFe2
CAS号:
分子量:
186.61
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99.5% trace metals basis
形狀
pieces
mp
>400 °C
SMILES 字串
[Fe]1[Fe]=[As]1
InChI
1S/As.2Fe
InChI 密鑰
FDKAYGUKROYPRO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)