Merck
709131
Sigma-Aldrich
2-氨基-4-(三氟甲基)嘧啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4F3N3
CAS号:
分子量:
163.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
174-178 °C
SMILES 字串
Nc1nccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H4F3N3/c6-5(7,8)3-1-2-10-4(9)11-3/h1-2H,(H2,9,10,11)
InChI 密鑰
NKOTXYPTXKUCDL-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3