Merck
708984
Sigma-Aldrich
三聚氰胺一酰胺-13C3
99 atom % 13C, 95% (CP)
别名:
2-氨基-1,3,5-三嗪-4,6-二酮-13C3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3H4N4O2
分子量:
131.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
95% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
320-330 °C (Sublimes)
質量偏移
M+3
儲存溫度
20-25°C
SMILES 字串
N[13C]1=N[13C](=O)N[13C](=O)N1
InChI
1S/C3H4N4O2/c4-1-5-2(8)7-3(9)6-1/h(H4,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
InChI 密鑰
YSKUZVBSHIWEFK-VMIGTVKRSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3