Merck
708895
Sigma-Aldrich
2-氨基-3-硝基吡啶-5-硼酸频哪醇酯
97%
别名:
3-硝基-5-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂环戊硼烷-2-基)吡啶-2-胺, 6-氨基-5-硝基吡啶-3-硼酸频哪醇酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16BN3O4
分子量:
265.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
169-174 °C
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnc(N)c(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H16BN3O4/c1-10(2)11(3,4)19-12(18-10)7-5-8(15(16)17)9(13)14-6-7/h5-6H,1-4H3,(H2,13,14)
InChI key
HXMCKJVPNJJZTO-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)