Merck
70796
Sigma-Aldrich
Fmoc-(R)-3-氨基-4-(2-萘基)丁酸
≥95.0%
别名:
Fmoc-4-(2-萘基)-D-β-高丙氨酸, Fmoc-D-β-2-Homonal-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H25NO4
分子量:
451.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗
≥95.0%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)C[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C29H25NO4/c31-28(32)17-22(16-19-13-14-20-7-1-2-8-21(20)15-19)30-29(33)34-18-27-25-11-5-3-9-23(25)24-10-4-6-12-26(24)27/h1-15,22,27H,16-18H2,(H,30,33)(H,31,32)/t22-/m1/s1
InChI 密鑰
LQGDRWACMZMSCD-JOCHJYFZSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3