Merck
707953
Sigma-Aldrich
5-甲氧基-4-氮杂吲哚
95%
别名:
5-甲氧基-1H-吡咯并[3,2-b]吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8N2O
CAS号:
分子量:
148.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
solid
mp
108-112 °C
SMILES 字串
COc1ccc2[nH]ccc2n1
InChI
1S/C8H8N2O/c1-11-8-3-2-6-7(10-8)4-5-9-6/h2-5,9H,1H3
InChI 密鑰
WTIFEVSWZUSXQL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)