About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H25O3PS
CAS号:
分子量:
268.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
反应适用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
132 °C
官能团
phosphine
SMILES字符串
CC(C)(C)P(CCCS(O)(=O)=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H25O3PS/c1-10(2,3)15(11(4,5)6)8-7-9-16(12,13)14/h7-9H2,1-6H3,(H,12,13,14)
InChI key
JPNPRWMRUCIEMN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
空气中稳定的水溶性膦配体,用于钯催化的交叉偶联反应
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Brown, W. S. et al.
Synthesis, 1965-1965 (2008)