Merck
707546
Sigma-Aldrich
吡唑-d4
97 atom % D, 98% (CP)
别名:
1,2-二氮唑-d4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3D4N2
分子量:
72.10
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
97 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
solid
mp
67-70  °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]c1nn([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-4-5-3-1/h1-3H,(H,4,5)/i1D,2D,3D/hD
InChI 密鑰
WTKZEGDFNFYCGP-MSWVZFBTSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1