Merck
706965
Sigma-Aldrich
4-溴-2-(三丁基甲锡烷基)噻唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H28BrNSSn
分子量:
453.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.527
密度
1.314 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1nc(Br)cs1
InChI
1S/3C4H9.C3HBrNS.Sn/c3*1-3-4-2;4-3-1-6-2-5-3;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;
InChI 密鑰
ZBBDCVVDIHDNRL-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C