Merck
706620
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-吡咯烷醇
95%
别名:
N-Boc-3-吡咯烷醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H17NO3
分子量:
187.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
powder
mp
57-63 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(O)C1
InChI
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h7,11H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
APCBTRDHCDOPNY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges