Merck
706612
Sigma-Aldrich
2-溴-3-(二甲基氨基)丙烯醛
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8BrNO
CAS号:
分子量:
178.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
powder
mp
67-72 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CN(C)\C=C(/Br)C=O
InChI
1S/C5H8BrNO/c1-7(2)3-5(6)4-8/h3-4H,1-2H3/b5-3-
InChI 密鑰
ACBSCWFIKSDJLP-HYXAFXHYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges