Merck
706523
Sigma-Aldrich
氯三(三甲基甲硅烷基)硅烷 溶液
50 wt. % in toluene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H27ClSi4
CAS号:
分子量:
283.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
形狀
liquid
濃度
50 wt. % in toluene
密度
0.877 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C[Si](C)(C)[Si](Cl)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27ClSi4/c1-11(2,3)14(10,12(4,5)6)13(7,8)9/h1-9H3
InChI 密鑰
HCOROOJWVHFMRJ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
50.0 °F - closed cup
閃點(°C)
10 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)