Merck
706299
Sigma-Aldrich
2,5-二氯吡啶-4-甲酸
95%
别名:
2,5-二氯异烟酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3Cl2NO2
CAS号:
分子量:
192.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
powder
mp
235-240 °C
官能团
carboxylic acid
chloro
SMILES字符串
OC(=O)c1cc(Cl)ncc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-9-5(8)1-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
InChI key
GFOVTTQVBDEYPP-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)