About This Item
经验公式(希尔记法):
C6F18InN3O12S6
CAS号:
分子量:
955.26
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
表单
solid
反应适用性
core: indium
reagent type: catalyst
SMILES字符串
[In+3].FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3C2F6NO4S2.In/c3*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q3*-1;+3
InChI key
LBZQGHUURRSWEH-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)