Merck
706213
Sigma-Aldrich
1-(2-吗啉乙基)-1H-吡唑-4-硼酸频哪醇酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H26BN3O3
分子量:
307.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
powder
mp
89-94 °C
官能团
ether
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnn(CCN3CCOCC3)c2
InChI
1S/C15H26BN3O3/c1-14(2)15(3,4)22-16(21-14)13-11-17-19(12-13)6-5-18-7-9-20-10-8-18/h11-12H,5-10H2,1-4H3
InChI key
FBAPTUAEBQMVEY-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)