About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6CH4Cl2O3
CAS号:
分子量:
212.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
推荐产品
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+6
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)[13c]1[13c](Cl)[13cH][13cH][13c](Cl)[13c]1O
InChI
1S/C7H4Cl2O3/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,10H,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
FKIKPQHMWFZFEB-IDEBNGHGSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3