Merck
705152
Sigma-Aldrich
2-氨基噻唑-4-羧酸乙酯
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8N2O2S
CAS号:
分子量:
172.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
177-181 °C
官能基
ester
SMILES 字串
CCOC(=O)c1csc(N)n1
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-2-10-5(9)4-3-11-6(7)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
InChI 密鑰
XHFUVBWCMLLKOZ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)