Merck
704997
Sigma-Aldrich
苯-1,4-二硼酸甲基亚氨基二乙酸酯
别名:
苯-1-硼酸-4-硼酸甲基亚氨基二乙酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H13B2NO6
分子量:
276.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
mp
170-175 °C
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C11H13B2NO6/c1-14-6-10(15)19-13(20-11(16)7-14)9-4-2-8(3-5-9)12(17)18/h2-5,17-18H,6-7H2,1H3
InChI 密鑰
RXUGTOKUNBZXQV-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)