Merck
704954
Sigma-Aldrich
XPhos Pd G1
别名:
(2-二环己基膦基-2′,4′,6′-三异丙基-1,1′-联苯基)[2-(2-氨乙基)苯基)]氯化钯(II), (XPhos) 钯(II)苯乙胺氯化物, XPhos 环钯配合物, Xphos 预催化剂, 氯(2-二环己基膦基-2′,4′,6′-三异丙基-1,1′-联苯基)[2-(2-氨基乙基)苯基)]钯(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C41H59ClNPPd
分子量:
738.76
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
质量水平
特点
generation 1
反应适用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
205-210 °C
官能团
phosphine
SMILES字符串
NCCc1ccccc1[Pd]Cl.CC(C)c2cc(C(C)C)c(c(c2)C(C)C)-c3ccccc3P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C33H49P.C8H10N.ClH.Pd/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;;/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;1-4H,6-7,9H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI key
HTAJCNQBAFZEJO-UHFFFAOYSA-M
相关类别
一般描述
材料可含多达 5% 的戊烷
应用
钯催化交叉偶联反应应用指南
用于催化:
  • 胺化/环化反应
  • 通过填充床微反应器进行 C-N 键形成反应
  • 芳基氯化物的硼化反应
  • 恶唑的芳基化
  • 交叉偶联反应
法律信息
用法以美国专利 6307087 和 6395916 为准。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)