About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H36BNO4Sn
CAS号:
分子量:
472.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
53-57 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)\C=C\B1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C7H9BNO4.3C4H9.Sn/c1-3-8-12-6(10)4-9(2)5-7(11)13-8;3*1-3-4-2;/h1,3H,4-5H2,2H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI 密鑰
UMFJUFYLUPLACI-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges