Merck
704857
Sigma-Aldrich
2-溴-3-碘吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3BrIN
分子量:
283.89
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
powder
mp
95-100 °C
官能团
bromo
iodo
SMILES字符串
Brc1ncccc1I
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H
InChI key
FZBHCYSESMFQJL-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)