About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H20BNO2
CAS号:
分子量:
257.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
97-101 °C
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cn1c(cc2ccccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C15H20BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)13-10-11-8-6-7-9-12(11)17(13)5/h6-10H,1-5H3
InChI key
KMLZZUZKSQWHKC-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3