Merck
704547
Sigma-Aldrich
5-甲酰-2-呋喃硼酸甲基亚氨基二乙酸酯
97% (H-NMR)
别名:
5-(6-甲基-4,8-二氧代-1,3,6,2-二噁唑硼烷-2-基)呋喃-2-甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10BNO6
分子量:
251.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97% (H-NMR)
形狀
solid
mp
238-240 °C
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C10H10BNO6/c1-12-4-9(14)17-11(18-10(15)5-12)8-3-2-7(6-13)16-8/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI 密鑰
TXJROHJTTRUYBQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)