Merck
704350
Sigma-Aldrich
六水合碘化锶
≥99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SrI2 · 6H2O
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
等级
for analytical purposes
方案
≥99.99% trace metals basis
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: strontium
杂质
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
90 °C (decomposition)
密度
2.672 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.I[Sr]I
InChI
1S/2HI.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI key
PHKVCUKHWRPWMA-UHFFFAOYSA-L
应用
失水可能导致熔点分解
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)