推荐产品
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
95% (CP)
表单
solid
技术
bio NMR: suitable
mp
114-117 °C
质量偏移
M+1
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)CCC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1
InChI key
KPGXRSRHYNQIFN-HOSYLAQJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3