Merck
704032
Sigma-Aldrich
2-氨基-5-溴-3-碘吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4BrIN2
分子量:
298.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
112-113 °C
SMILES 字串
Nc1ncc(Br)cc1I
InChI
1S/C5H4BrIN2/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,(H2,8,9)
InChI 密鑰
XPERZSKJGNUSHI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves