Merck
703931
Sigma-Aldrich
4-氰基-2-氟苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H4FNO2
分子量:
165.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
powder
mp
215-219 °C
官能团
carboxylic acid
fluoro
nitrile
SMILES字符串
OC(=O)c1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H4FNO2/c9-7-3-5(4-10)1-2-6(7)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
InChI key
KEJMSTJTAWACNI-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)