Merck
703710
Sigma-Aldrich
反式-(2-环己基乙烯基)硼酸甲基亚氨基二乙酸酯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H20BNO4
分子量:
265.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
powder
mp
218-223 °C
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\C2CCCCC2
InChI
1S/C13H20BNO4/c1-15-9-12(16)18-14(19-13(17)10-15)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h7-8,11H,2-6,9-10H2,1H3/b8-7+
InChI 密鑰
YMOUBCDQXLQEBP-BQYQJAHWSA-N
應用
除去结晶溶剂可含最多 10%的 DMSO
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3