About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H4BrNO2
CAS号:
分子量:
226.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
95%
表单
powder
mp
182-187 °C
官能团
bromo
carboxylic acid
nitrile
SMILES字符串
OC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-7-2-5(4-10)1-6(3-7)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
InChI key
QJJKUQVSSJSXLJ-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3