Merck
702641
Sigma-Aldrich
噻吩[2,3-b]噻吩
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4S2
CAS号:
分子量:
140.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.668
密度
1.326 g/cm3 at 25 °C
SMILES 字串
c1cc2ccsc2s1
InChI
1S/C6H4S2/c1-3-7-6-5(1)2-4-8-6/h1-4H
InChI 密鑰
YHBTXTFFTYXOFV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.9 °F
閃點(°C)
93.3 °C