Merck
70238
Sigma-Aldrich
1-氯甲酸芴甲酯-(S)-吖丁啶-2-羧酸
≥97.0%
别名:
1-氯甲酸芴甲酯-L-吖丁啶-2-羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H17NO4
分子量:
323.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0%
形狀
powder
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H]1CCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C19H17NO4/c21-18(22)17-9-10-20(17)19(23)24-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H,21,22)/t17-/m0/s1
InChI 密鑰
BXRZCDISGRVJCA-KRWDZBQOSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)