702153
羟基磷灰石
nanoparticles, dispersion, 10 wt. % in H2O, <200 nm particle size (BET)
别名:
Calcium hydroxide phosphate, Calcium hydroxylapatite, Calcium hydroxyphosphate, Nano hydroxyapatatite, Pentacalcium hydroxide triphosphate
About This Item
推荐产品
表单
dispersion
nanoparticles
质量水平
包含
≤0.025 wt. % dispersant (non-metal based)
浓度
10 wt. % in H2O
表面积
14.3 m2/g , typical
粒径
<200 nm (BET)
pH值(酸碱度)
4-6
密度
1.038 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
InChI key
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 一种替代骨的植入材料,因为其化学成分与 骨中无机盐成分相似且有骨诱导特性。
- 基因和药物载体,因为它具有封装能力和 对许多药物、蛋白有亲和力。
- 对pH响应的微粒乳化剂。
特点和优势
- 生物相容的
- 骨传导的
- 在 胜利条件下稳定
- 高机械强度高强度
法律信息
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
商品
Nanoparticles can be used for applications such as growing cells for tissue engineering, nanocomposites used in orthopedics, and miniaturized sensors for DNA, pathogens, and chemicals.