Merck
702064
Sigma-Aldrich
2-(3-甲氧基苯基)哌嗪
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16N2O
分子量:
192.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
30-39 °C
SMILES字符串
COc1cccc(c1)C2CNCCN2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-10-4-2-3-9(7-10)11-8-12-5-6-13-11/h2-4,7,11-13H,5-6,8H2,1H3
InChI key
SAQIBFOALNPYFY-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)