Merck
701858
Sigma-Aldrich
7-羟基-6-甲基-1-茚酮
technical grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10O2
CAS号:
分子量:
162.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
technical grade
表单
solid
mp
76-84 °C
官能团
ketone
SMILES字符串
Cc1ccc2CCC(=O)c2c1O
InChI
1S/C10H10O2/c1-6-2-3-7-4-5-8(11)9(7)10(6)12/h2-3,12H,4-5H2,1H3
InChI key
ZASCFLVTYFAIBI-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)