Merck
701408
Sigma-Aldrich
1,2-二氨基(丙烷-d6)
98 atom % D
别名:
1,2-丙基-d6-二胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CD(NH2)CD2NH2
分子量:
80.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
形狀
liquid
bp
119-120 °C
密度
0.939 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C([2H])([2H])N
InChI
1S/C3H10N2/c1-3(5)2-4/h3H,2,4-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D
InChI 密鑰
AOHJOMMDDJHIJH-LIDOUZCJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
91.4 °F
閃點(°C)
33 °C