Merck
701300
Sigma-Aldrich
双(11-叠氮十一烷基)二硫化物
99% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H44N6S2
分子量:
456.75
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99% (HPLC)
形狀
liquid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[N-]=[N+]=NCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C22H44N6S2/c23-27-25-19-15-11-7-3-1-5-9-13-17-21-29-30-22-18-14-10-6-2-4-8-12-16-20-26-28-24/h1-22H2
InChI 密鑰
GIGNSCLNVXDBBG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3