Merck
701165
Sigma-Aldrich
3-溴-4-羟基-5-甲氧基苯甲腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6BrNO2
CAS号:
分子量:
228.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
powder
mp
143-146 °C
官能团
bromo
nitrile
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1cc(cc(Br)c1O)C#N
InChI
1S/C8H6BrNO2/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-3,11H,1H3
InChI key
FHXLXRNDUJYBEQ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)