Merck
701084
Sigma-Aldrich
2-甲氧基-3-吡啶硼酸甲基亚氨基二乙酸酯
97%
别名:
2-(2-甲氧基吡啶-3-基)-6-甲基-1,3,6,2-二噁唑硼烷-4,8-二酮, 2-甲氧基-3-吡啶硼酸 MIDA 酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H13BN2O5
分子量:
264.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
powder
mp
218-222 °C
SMILES字符串
COc1ncccc1B2OC(=O)CN(C)CC(=O)O2
InChI
1S/C11H13BN2O5/c1-14-6-9(15)18-12(19-10(16)7-14)8-4-3-5-13-11(8)17-2/h3-5H,6-7H2,1-2H3
InChI key
IIXVKHHMAJFHCU-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)