About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11F3O2
CAS号:
分子量:
196.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
powder
mp
67-73 °C
官能团
carboxylic acid
fluoro
SMILES字符串
OC(=O)C1(CCCCC1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O2/c9-8(10,11)7(6(12)13)4-2-1-3-5-7/h1-5H2,(H,12,13)
InChI key
VFSFTDFBHSFDEE-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges