Merck
700983
Sigma-Aldrich
3-氟-4-甲氧基苯磺酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6ClFO3S
CAS号:
分子量:
224.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
powder
mp
77-81 °C
官能团
fluoro
SMILES字符串
COc1ccc(cc1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO3S/c1-12-7-3-2-5(4-6(7)9)13(8,10)11/h2-4H,1H3
InChI key
QIVDOYCKCLEKPL-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)