Merck
700975
Sigma-Aldrich
5-溴-4,6-二氟嘧啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4HBrF2N2
分子量:
194.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
mp
74-80 °C
官能基
bromo
fluoro
SMILES 字串
Fc1ncnc(F)c1Br
InChI
1S/C4HBrF2N2/c5-2-3(6)8-1-9-4(2)7/h1H
InChI 密鑰
XIBSHDQUWTUSAI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)