Merck
700126
Sigma-Aldrich
5-氨基-1-(4-溴苯基)-3-苯基-1H-吡唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H12BrN3
CAS号:
分子量:
314.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
powder
mp
164-168 °C
官能团
bromo
phenyl
SMILES字符串
Nc1cc(nn1-c2ccc(Br)cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H12BrN3/c16-12-6-8-13(9-7-12)19-15(17)10-14(18-19)11-4-2-1-3-5-11/h1-10H,17H2
InChI key
QCTCKFIPUHVCIW-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)