Merck
700002
Sigma-Aldrich
2-氨基-4-苯基嘧啶
97%
别名:
4-苯基嘧啶-2-胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9N3
CAS号:
分子量:
171.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
162-164 °C
官能基
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Nc1nccc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H9N3/c11-10-12-7-6-9(13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,11,12,13)
InChI 密鑰
DMEGQEWPMXDRMO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)