主要文件
6P100
Sigma-Aldrich
6-Point Style Die
6P100
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
MA.24
物料
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
描述
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
特点
point style 6 pt probe
包装
pkg of 16 non-diced devices
制造商/商品名称
6P100
die thickness
525 μm , silicon
电极尺寸
10 nm , chrome
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)