Merck
699934
Sigma-Aldrich
3-(4-溴苯基)-5-甲基异噁唑-4-甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H8BrNO2
分子量:
266.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
powder
mp
102-107 °C
官能团
aldehyde
bromo
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1onc(-c2ccc(Br)cc2)c1C=O
InChI
1S/C11H8BrNO2/c1-7-10(6-14)11(13-15-7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6H,1H3
InChI key
YQMIITZUGLDSDU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)