Merck
699748
Sigma-Aldrich
(3-Mercaptopropyl)trimethoxy-d9-silane
98 atom % D, 95% (CP)
别名:
3-(Trimethoxy-d9-silyl)-1-propanethiol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CD3O)3Si(CH2)3SH
分子量:
205.40
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
方案
95% (CP)
表单
liquid
沸点
213-215 °C (lit.)
密度
1.105 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+9
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])O[Si](CCCS)(OC([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H16O3SSi/c1-7-11(8-2,9-3)6-4-5-10/h10H,4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI key
UUEWCQRISZBELL-GQALSZNTSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 2
闪点(°F)
204.8 °F - closed cup
闪点(°C)
96 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)