Merck
699578
Sigma-Aldrich
二甘醇-d8
98 atom % D
别名:
2-(2-羟基乙氧基) 乙醇-d8
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HOCD2CD2)2O
分子量:
114.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
形狀
liquid
bp
245 °C
密度
1.201 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+8
SMILES 字串
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI 密鑰
MTHSVFCYNBDYFN-SVYQBANQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
280.4 °F - closed cup
閃點(°C)
138 °C - closed cup