Merck
699276
Sigma-Aldrich
2,6-二氯吡啶-3-羰酰氯
96%
别名:
2,6-二氯烟酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H2Cl3NO
CAS号:
分子量:
210.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
表单
solid
mp
24-30 °C
SMILES字符串
ClC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl3NO/c7-4-2-1-3(6(9)11)5(8)10-4/h1-2H
InChI key
JHMHYTKDALCQSZ-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)