Merck
699179
Sigma-Aldrich
4-吡啶基硼酸甲基亚氨基二乙酸酯
95%
别名:
4-吡啶硼酸 MIDA 酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H11BN2O4
分子量:
234.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
95%
表单
solid
SMILES字符串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccncc2
InChI
1S/C10H11BN2O4/c1-13-6-9(14)16-11(17-10(15)7-13)8-2-4-12-5-3-8/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI key
FVUPUWZQLRQASU-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)