Merck
699063
Sigma-Aldrich
3-甲基苯并呋喃
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8O
CAS号:
分子量:
132.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.554
bp
195-197 °C/760 mmHg
密度
1.046 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1coc2ccccc12
InChI
1S/C9H8O/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
ZRXHLJNBNWVNIM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3